Print…
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32781-1G PC32781-250MG PC32781-5G
APOSPC32781-1GEA 0 EUR
APOSPC32781-1G APOSPC32781-250MG APOSPC32781-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene
Fórmula: C₉H₇BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22548234
Número CAS: 1275621-14-1