Print…
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32780-10G PC32780-1G PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA 104 EUR
APOSPC32780-10G APOSPC32780-1G APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135441
Número CAS: 187929-82-4