Print…
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32774-1G PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA 0 EUR
APOSPC32774-1G APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31700581
Número CAS: 2379918-62-2