Print…
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD31700580
Número CAS: 2290421-25-7