Print…
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-methylbenzene
PC32769-1G PC32769-250MG
APOSPC32769-1GEA 719 EUR
APOSPC32769-1G APOSPC32769-250MG
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene
Fórmula: C₁₀H₆BrF₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29066216
Número CAS: 353272-53-4