Print…
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32766-1G PC32766-250MG
APOSPC32766-1GEA 1050 EUR
APOSPC32766-1G APOSPC32766-250MG
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Fórmula: C₈H₁₆FNO₂
Peso Molecular: 177.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30378942
Número CAS: 1187926-63-1