Print…
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 743 EUR
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Fórmula: C₉H₇BrF₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040491
Número CAS: 220004-17-1