Print…
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-5-formylphenyl)boronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzaldehyde, 3-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 29 EUR
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11856017
Número CAS: 328956-60-1