Print…
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC32750-1G PC32750-250MG PC32750-5G
APOSPC32750-1GEA 81.2 EUR
APOSPC32750-1G APOSPC32750-250MG APOSPC32750-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆FIO
Peso Molecular: 252.025 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396948
Número CAS: 1261837-87-9