Print…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32747-1G PC32747-5G PC32747-25G
APOSPC32747-1GEA 0 EUR
APOSPC32747-1G APOSPC32747-5G APOSPC32747-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606330
Número CAS: 1227581-80-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III