Print…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 4-(Hydroxymethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC32741-1G PC32741-250MG PC32741-5G
APOSPC32741-1GEA 88.6 EUR
APOSPC32741-1G APOSPC32741-250MG APOSPC32741-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₃IO
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398172
Número CAS: 873005-49-3