Print…
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G PC32739-250MG PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA 223 EUR
APOSPC32739-1G APOSPC32739-250MG APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFI
Peso Molecular: 314.921 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396960
Número CAS: 1261759-75-4
UN: 3261
ADR: 8 II