3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Bromo-3-fluoro-4-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-iodobenzene
PC32738-1G
PC32738-250MG
PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA
300
EUR
APOSPC32738-1G
APOSPC32738-250MG
APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Fórmula:
C₇H₅BrFI Peso Molecular: 314.921 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18396959 Número CAS: 1022931-83-4 UN: 3261 ADR: 8 II |