Print…
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 288 EUR
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFI
Peso Molecular: 314.921 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396958
Número CAS: 1261675-04-0
UN: 3261
ADR: 8 II