Print…
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 0 EUR
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₉H₅FO
Ponto de Fusão: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24674725
Número CAS: 1015731-79-9