Print…
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline, 2-Amino-3-methylphenyl triflate
PC32729-1G PC32729-250MG
APOSPC32729-1GEA 186 EUR
APOSPC32729-1G APOSPC32729-250MG
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₈H₈F₃NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26407436
Número CAS: 1589523-29-4
UN: 3261
ADR: 8,II