Print…
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline, 2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 859 EUR
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Fórmula: C₇H₅F₃INOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25976388
Número CAS: 1448858-58-9