Print…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Diamino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylene-1,3-diamine
PC32722-1G PC32722-250MG
APOSPC32722-1GEA 328 EUR
APOSPC32722-1G APOSPC32722-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
Fórmula: C₇H₆F₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25976386
Número CAS: 1448858-56-7