Print…
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoroacetyl)-N,N-dimethylnaphth-1ylamine
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Fórmula: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Peso Molecular: 363.254 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035868
Número CAS: 115975-33-2