Print…
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 42.2 EUR
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de ebulição: 86 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00275597
Número CAS: 157033-24-4
UN: 3265
ADR: 8,III