Print…
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
PC32714-1G PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32714-1G APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Fórmula: C₁₁H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02571216
Número CAS: 318-54-7