Print…
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-1-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Amino-4-(methylamino)benzotrifluoride
PC32696-1G PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA 154 EUR
APOSPC32696-1G APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fórmula: C₈H₉F₃N₂
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571385
Número CAS: 35203-49-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III