Print…
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 102 EUR
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00178796
Número CAS: 144456-86-0