Print…
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 50.9 EUR
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Fórmula: C₉H₉Cl₂FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765488
Número CAS: 680217-86-1