Print…
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 0 EUR
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Fórmula: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
Ponto de Fusão: 145…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765455
Número CAS: 680217-82-7