Print…
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32678-1G PC32678-250MG
APOSPC32678-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32678-1G APOSPC32678-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Fórmula: C₁₈H₁₂ClF₃N₂O
Peso Molecular: 364.749 g/mol
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00833315
Número CAS: 680217-69-0