Print…
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 132 EUR
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Fórmula: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 37,8…40.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765079
Número CAS: 680215-92-3