Print…
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32508-1G PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA 98.9 EUR
APOSPC32508-1G APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313379
Número CAS: 260046-96-6