Print…
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate
PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-250MGEA 140 EUR
APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₉F₃O₂S
Ponto de ebulição: 120…122 °C (2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00110251
Número CAS: 237385-98-7