Print…
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
PC3228-1G PC3228-250MG
APOSPC3228-1GEA 220 EUR
APOSPC3228-1G APOSPC3228-250MG
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Pentafluorophenyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Fórmula: C₁₇H₁₈F₅NO₄
Ponto de Fusão: 84…86,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879992
Número CAS: 294885-28-2