Print…
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3226-1G PC3226-250MG
APOSPC3226-1GEA 220 EUR
APOSPC3226-1G APOSPC3226-250MG
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Fórmula: C₁₈H₁₁F₅N₂O₂
Peso Molecular: 382.284 g/mol
Ponto de Fusão: 85.5…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879978
Número CAS: 941717-00-6