N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC3207-10G
PC3207-1G
PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA
716
EUR
APOSPC3207-10G
APOSPC3207-1G
APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Fórmula:
C₈H₁₀FN Ponto de ebulição: 72…74 °C (15 mm Hg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00203991 Número CAS: 2707-64-4 |