Print…
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(2,3-difluorophenyl)ethanoic acid, Amino(2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC3203-1G PC3203-5G
APOSPC3203-1GEA 72.5 EUR
APOSPC3203-1G APOSPC3203-5G
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
2,3-Difluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Peso Molecular: 187.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660156
Número CAS: 237424-16-7