Print…
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine, 6-[(2-Aminoethyl)amino]-5-chloro-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC31984-1G PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA 149 EUR
APOSPC31984-1G APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₈H₉ClF₃N₃
Ponto de ebulição: 96 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099696
Número CAS: 219478-19-0