Print…
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31961-1G PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA 604 EUR
APOSPC31961-1G APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Fórmula: C₉H₉BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00124372
Número CAS: 7661-09-8