Print…
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 383 EUR
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277503
Número CAS: 680211-86-3