Print…
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
PC31854-250MG PC31854-1G PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC31854-250MG APOSPC31854-1G APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄BrClF₃N
Ponto de Fusão: 67,5…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174293
Número CAS: 655235-61-3