Print…
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31766-1G PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA 256 EUR
APOSPC31766-1G APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Fórmula: C₃₀H₂₄N·BF₄
Peso Molecular: 485.323 g/mol
Ponto de Fusão: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00960867
Número CAS: 66310-10-9