Print…
Cyclopentyliden(dimethyl)ammonium tetrafluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC31730-1G PC31730-250MG
APOSPC31730-1GEA 98.9 EUR
APOSPC31730-1G APOSPC31730-250MG
Cyclopentyliden(dimethyl)ammonium tetrafluoroborate
Cyclopentyliden(dimethyl)ammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₇H₁₄N·BF₄
Peso Molecular: 198.997 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219098
Número CAS: 95193-30-9