Print…
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine, (S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 168 EUR
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de ebulição: 63…67 °C (4,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06761860
Número CAS: 444643-09-8