Print…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
PC31425-1G PC31425-250MG PC31425-5G
APOSPC31425-1GEA 372 EUR
APOSPC31425-1G APOSPC31425-250MG APOSPC31425-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Peso Molecular: 191.107 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C (10 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02677717
Número CAS: 306935-03-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III