Print…
2-Fluoropyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3138-1G PC3138-5G
APOSPC3138-1GEA 209 EUR
APOSPC3138-1G APOSPC3138-5G
2-Fluoropyrimidine 97%
2-Fluoropyrimidine
Fórmula: C₄H₃FN₂
Ponto de ebulição: 75 °C (20 mm Hg)
Ponto de Fusão: 17…25 °C
Densidade: 1,5623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08059530
Número CAS: 31575-35-6