Print…
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 39.3 EUR
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204082
Número CAS: 712-52-7