Print…
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₉F₃N₂O
Ponto de Fusão: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018052
Número CAS: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III