Print…
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)ethenylamine, N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)vinylamine
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 163 EUR
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Fórmula: C₆H₈F₃NO
Peso Molecular: 167.129 g/mol
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00764476
Número CAS: 142503-25-1