Print…
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC31131-1G PC31131-5G PC31131-10G
APOSPC31131-1GEA 87 EUR
APOSPC31131-1G APOSPC31131-5G APOSPC31131-10G
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 219.161 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311989
Número CAS: 205582-88-3