Print…
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 78.3 EUR
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈F₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066750
Número CAS: 2379918-41-7