Print…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC30856-1G PC30856-250MG
APOSPC30856-1GEA 290 EUR
APOSPC30856-1G APOSPC30856-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄F₅NO
Peso Molecular: 213.105 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28790983
Número CAS: 1806353-36-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III