Print…
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC305016-250MG PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA 111 EUR
APOSPC305016-250MG APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036154
Número CAS: 29241-63-2