Print…
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC305012-1G PC305012-250MG
APOSPC305012-1GEA 607 EUR
APOSPC305012-1G APOSPC305012-250MG
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Fórmula: C₅H₈F₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189488
Número CAS: 1196152-51-8